Learn More
1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone, 97%
Codice prodotto. 11427137
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11427137
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14948.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 431-35-6 | C3H2BrF3O | 190.95 g/mol
1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone is used in the preparation of 3-nonylthio-1,1,1-trifluoropropan-2-one and perfluoroalkylated trans-allylic alcohols. It is involved in the synthesis of cyclic tetrapeptides. Further, it reacts with potassium enolate of ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate to produce ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)-4-hydroxydihydro-3-furoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone is used in the preparation of 3-nonylthio-1,1,1-trifluoropropan-2-one and perfluoroalkylated trans-allylic alcohols. It is involved in the synthesis of cyclic tetrapeptides. Further, it reacts with potassium enolate of ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate to produce ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)-4-hydroxydihydro-3-furoate.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 431-35-6
Formula molecolare C3H2BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 190.95
Numero MDL MFCD00039237
InChI Key ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
PubChem CID 79008
IUPAC Name 3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
SMILES FC(F)(F)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Punto di fusione <-80°C
Densità 1.822
Punti di ebollizione 85°C to 87°C
Punto d'infiammabilità −2°C (28°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.376
Quantità 5 g
Numero UN UN2924
Beilstein 1703387
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 190.95
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone