Learn More
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11486856
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11486856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23977.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 262587-05-3
Formula molecolare C7H5BrF2O
Molecular Weight (g/mol) 223.017
Numero MDL MFCD00236233
InChI Key NWBDGKNKAFGQQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-3-difluoromethoxy benzene, 3-difluoromethoxy bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-3-bromobenzene, pubchem18537, acmc-1crzp, 3-difluoromethoxybromobenzene, ksc493c1b, 3-bromo-1-difluoromethoxy benzene, 3-difluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 2737006
IUPAC Name 1-bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)OC(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
Quantità 1 g
Peso formulazione 223.02
Percent Purity ≥97%