Learn More
1-Bromo-3-iodobenzene, 98+%
Codice prodotto. 10084623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 10084623
Marca: Thermo Scientific Acros 249420500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-18-4
Formula molecolare C6H4BrI
Molecular Weight (g/mol) 282.91
Numero MDL MFCD00001043
InChI Key CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
PubChem CID 11561
IUPAC Name 1-bromo-3-iodobenzene
SMILES BrC1=CC=CC(I)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-iodobenzene
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -9.3°C
Densità 2.2100g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4I
Indice di rifrazione 1.6590 to 1.6615
Quantità 50 mL
Beilstein 05, 223
Gravità specifica 2.21
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 282.89
Percent Purity 98+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-iodobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.