Learn More
1-Bromo-4-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. p-4510030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10553961
Marca: Thermo Scientific 218380250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 589-87-7 | C6H4BrI | 282.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 589-87-7
Formula molecolare C6H4BrI
Molecular Weight (g/mol) 282.9
InChI Key UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene
PubChem CID 11522
IUPAC Name 1-bromo-4-iodobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1Br)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-iodobenzene
Punto di fusione 89.0°C to 93.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 120.0°C to 122.0°C (14.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4I
Quantità 25 g
Beilstein 05,223
Peso formulazione 282.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-4-iodobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.