Learn More
1-Bromo-4-n-hexylbenzene, 97%
Codice prodotto. 11408456
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11408456
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15918.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 23703-22-2 | C12H17Br | 241.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23703-22-2
Formula molecolare C12H17Br
Molecular Weight (g/mol) 241.17
Numero MDL MFCD00061114
InChI Key MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC Name 1-bromo-4-hexylbenzene
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-n-hexylbenzene
Densità 1.179
Punti di ebollizione 280°C
Punto d'infiammabilità >120°C (248°F)
Indice di rifrazione 1.5213
Quantità 1 g
Peso formulazione 241.17
Percent Purity 97%