Learn More
1-Bromohexadecane, 97%
Codice prodotto. 10104510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10104510
Marca: Thermo Scientific Acros 215432500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-82-3
Formula molecolare C16H33Br
Molecular Weight (g/mol) 305.34
Numero MDL MFCD00000230
InChI Key HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
IUPAC Name 1-bromohexadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromohexadecane
Punto di fusione 17.3°C
Colore Amber to Black-Brown
Densità 0.9990g/mL
Punti di ebollizione 336.0°C
Punto d'infiammabilità 177°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)15Br
Indice di rifrazione 1.4609 to 1.4629
Quantità 250 mL
Beilstein 01,172
Gravità specifica 0.999
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 305.33
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid After Melting