Learn More
1-Bromoisoquinoline, 95+%
Codice prodotto. 10320634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10320634
Marca: Thermo Scientific 392590050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1532-71-4 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1532-71-4
Numero MDL MFCD00234478
InChI Key YWWZASFPWWPUBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoquinoline, 1-bromo, 1-bromo-isoquinoline, bromoisoquinoline, zlchem 702, pubchem6211, acmc-1bqnj, 1-bromoisoquinoline, abbypharma ap-12-10888
PubChem CID 640963
IUPAC Name 1-bromoisoquinoline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromoisoquinoline
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43.0°C to 47.0°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H6BrN
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 208.058
Peso formulazione 208.05
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromoisoquinoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.