Learn More
1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 263.13 |
Percent Purity | 97% |