Learn More
1-Bromonaphthalene, 97%
Codice prodotto. 11488086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11488086 1000 g 1000g
11498086 50 g 50g
11408096 250 g 250g
3 options
Codice prodotto. 11488086
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14122.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
1-Bromonaphthalene is used in organic synthesis and refractometry of fats. It is used in the preparation of N-aryl imidazoles and diaryl ethers. It is used to determine the refractive index of crystals and the water content of alcohols. It is utilized in the preparation of glutathione peroxidase-like antioxidant activity of diaryl diselenides. Further, it serves as a solvent for the exfoliation and dispersion of hexabenzocoronene. In addition to this, it is used as a refrigerant and a solvent molecular weight substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromonaphthalene is used in organic synthesis and refractometry of fats. It is used in the preparation of N-aryl imidazoles and diaryl ethers. It is used to determine the refractive index of crystals and the water content of alcohols. It is utilized in the preparation of glutathione peroxidase-like antioxidant activity of diaryl diselenides. Further, it serves as a solvent for the exfoliation and dispersion of hexabenzocoronene. In addition to this, it is used as a refrigerant and a solvent molecular weight substance.
Solubility
Miscible with chloroform, ethanol, ether, benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-11-9
Formula molecolare C10H7Br
Molecular Weight (g/mol) 207.07
Numero MDL MFCD00003868
InChI Key DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC Name 1-bromonaphthalene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromonaphthalene
Punto di fusione -2°C to 0°C
Densità 1.485
Punti di ebollizione 279°C to 281°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Intervallo percentuale saggio 97%
Indice di rifrazione 1.657
Quantità 1000 g
Beilstein 1906414
Indice di Merck 14,1425
Informazioni di solubilità Miscible with chloroform,ethanol,ether,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 207.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromonaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Bromonaphthalene