Learn More
1-Bromopinacolone, 93%
Codice prodotto. 10267180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10267180
Marca: Thermo Scientific Acros 306410050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5469-26-1
Formula molecolare C6H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 179.06
Numero MDL MFCD00000206
InChI Key SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC Name 1-bromo-3,3-dimethylbutan-2-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromopinacolone
CAS min. % 91.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -10°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.3300g/mL
Punti di ebollizione 189°C to 192°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 91% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CCOCH2Br
Indice di rifrazione 1.4656 to 1.4676
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.33
Peso formulazione 179.06
Percent Purity 93%
Forma fisica Liquid