Learn More
1-Butanesulfonic acid, sodium salt, 99+%, HPLC grade
Codice prodotto. 10799641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10799641
Marca: Thermo Scientific 343800050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2386-54-1
Formula molecolare C4H9NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 160.16
Numero MDL MFCD00007540
InChI Key XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
PubChem CID 4096517
IUPAC Name sodium;butane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Absorbance (5.5% aq. soln., pH 3) (1 cm cell), (5.5% aq. soln., pH 3) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 250nm, 0.04 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3SO3Na
Quantità 5 g
Beilstein 04, 8
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear to slightly hazy colorless
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 99+%
Grado HPLC
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.