Learn More
1-Butanesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11433847
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11433847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18295.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2386-60-9
Formula molecolare C4H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 156.624
Numero MDL MFCD00007464
InChI Key WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
IUPAC Name butane-1-sulfonyl chloride
SMILES CCCCS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanesulfonyl chloride
Punto di fusione -29°C
Punti di ebollizione 80°C to 81°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Formula lineare CH3(CH2)3SO2Cl
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1748742
Peso formulazione 156.63
Percent Purity 98%