Learn More
1-Butanesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10299350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10299350
Marca: Thermo Scientific Acros 403320250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2386-60-9
Formula molecolare C4H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 156.63
Numero MDL MFCD00007464
InChI Key WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
IUPAC Name butane-1-sulfonyl chloride
SMILES CCCCS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanesulfonyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow or Orange
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 96.0°C (21.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3SO2Cl
Indice di rifrazione 1.4540 to 1.4565
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 156.63
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.