Learn More
1-Butanol, 99.9%, Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
missing translation for 'unitSize'
100mL
1L
2.50L
20L
4L
pezzi 4
pezzi 6
Description
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 74.12g/mol |
| Punto di fusione | -78°C |
| Aspetto | Colorless liquid |
| Densità | 0.81g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 101°C to 105°C |
| Quantità | 4 x 2.5 L |
| Limite di esplosione | 11.2% |
| Punto di combustione | 649°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)3OH |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.