Learn More
1-Butanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10624771 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
2.5 L
Codice prodotto. 10624771
Marca: JT Baker 8017.2500
Exceeds ACS Specifications
Specifica
Punto di fusione -89°C
CAS 71-36-3
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 0.812 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 117.6°C (1013 hPa)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 30°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio min. 99.4%
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.001%
Formula molecolare C4H10O
Acido titolabile max. 0.0008 meq/g
Numero MDL MFCD00002964
Acqua max. 0.1%
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO
IUPAC Name 1-butanolo
Molecular Weight (g/mol) 74.12
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.