Learn More
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 98+%
Codice prodotto. 10490242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10490242
Marca: Thermo Scientific Acros 354090250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79917-90-1
Formula molecolare C8H15ClN2
Molecular Weight (g/mol) 174.67
Numero MDL MFCD03095425
InChI Key FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
PubChem CID 2734161
IUPAC Name 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;chloride
SMILES [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73.0°C
Colore Cream to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 1584
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Viscosità 170.1 mPa.s (80°C)
Peso formulazione 174.67
Percent Purity 98+%
Forma fisica Mass
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.