Learn More
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, 98%
Codice prodotto. p-7021443
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11434834
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13774.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene is used as a reagent for the detection and determination of pyridine compounds. It has been used as alkylating agent to evaluate the depletion of intracellular erythrocyte glutathione (GSH). It is an irreversible inhibitor of human thioredoxin reductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene is used as a reagent for the detection and determination of pyridine compounds. It has been used as alkylating agent to evaluate the depletion of intracellular erythrocyte glutathione (GSH). It is an irreversible inhibitor of human thioredoxin reductase.
Solubility
Soluble in chloroform, ether, hot alcohol, and benzene. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, ammonia. Reacts with hydrazine hydrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-00-7
Formula molecolare C6H3ClN2O4
Molecular Weight (g/mol) 202.55
Numero MDL MFCD00007075
InChI Key VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
PubChem CID 6
ChEBI CHEBI:34718
IUPAC Name 1-chloro-2,4-dinitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Punto di fusione 48°C to 52°C
Densità 1.7
Punti di ebollizione 314°C to 316°C
Punto d'infiammabilità 186°C (366°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3441
Beilstein 613161
Indice di Merck 14,2136
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,ether,hot alcohol,and benzene. Insoluble in water.
Peso formulazione 202.55
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene