Learn More
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol, 95%
Codice prodotto. 15459059
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 15459059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17286.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 453-11-2 | C3H6ClFO | 112.528 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool dry conditions in well sealed containers. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
CAS 453-11-2
Densità 1.3
Punti di ebollizione 153°C to 156°C
Formula molecolare C3H6ClFO
Indice di rifrazione 1.428
Numero MDL MFCD00045284
Quantità 5 g
Numero UN UN1992
Beilstein 1732501
Sinonimo 1-chloro-3-fluoroisopropanol, 1-chloro-3-fluoro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro-3-fluoro, wln: g1yq1f, sgqdlhbrbrwup@, glycerolchlorofluorohydrin, 1-chloro-3-fluoro-propan-2-ol, 5-bromo-2,4-difluorobenzenamine, 1-fluoro-3-chloro isopropanol
InChI Key ZNKJYZHZWALQNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CCl)O)F
IUPAC Name 1-chloro-3-fluoropropan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 112.528
PubChem CID 92107
Peso formulazione 112.53
Percent Purity 95%