Learn More
1-Chloro-3-iodopropane, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10114510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10114510
Marca: Thermo Scientific Acros 215440250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6940-76-7
Formula molecolare C3H6ClI
Molecular Weight (g/mol) 204.44
Numero MDL MFCD00001096
InChI Key SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
PubChem CID 81363
IUPAC Name 1-chloro-3-iodopropane
SMILES C(CCl)CI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-3-iodopropane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Orange to Pink or Yellow
Densità 1.9000g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C to 172.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH2)3I
Indice di rifrazione 1.5463 to 1.5483
Quantità 25 g
Beilstein 01, 114
Gravità specifica 1.9
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 204.44
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-3-iodopropane, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.