Learn More
1-Chloro-5-phenylpentane, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11382666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11382666 1 g 1g
11392666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382666 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08707.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15733-63-8
Formula molecolare C11H15Cl
Molecular Weight (g/mol) 182.69
Numero MDL MFCD00037118
InChI Key UXJLBVYYDZDPBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloro-5-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene, benzene, 5-chloropentyl, 5-phenyl-1-pentyl chloride, 5-phenylpentyl chloride, acmc-20aovs, 5-chloro-1-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene #
PubChem CID 519173
IUPAC Name 5-chloropentylbenzene
SMILES ClCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-5-phenylpentane
Densità 1.014
Punti di ebollizione 76°C to 79°C (0.65 mmHg)
Indice di rifrazione 1.514
Quantità 1 g
Beilstein 2355978
Peso formulazione 182.7
Percent Purity 99%