Learn More
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne, cis + trans, tech. 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11436996
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11436996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25320.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126764-17-8
Formula molecolare C9H13Cl
Molecular Weight (g/mol) 156.65
Numero MDL MFCD04039160
InChI Key ZIXABMZBMHDFEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethyl-5-hept-2-en-4-ino, 2e-1-chloro-6,6-dimethylhept-2-en-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yn, e-1-chloro-6,6-dimethyl-hept-2-en-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethylhept-2-en-4-yne, 2-hepten-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethyl-, 2e, 1-chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne, mainly trans, trans-1-chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne
PubChem CID 11389521
SMILES CC(C)(C)C#CC=CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
Nota nome cis + trans
Indice di rifrazione 1.485
Quantità 1 g
IUPAC Name (E)-1-chloro-6,6-dimethylhept-2-en-4-yne
Peso formulazione 156.65
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche