Learn More
1-(Chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10137392
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10137392
Marca: Thermo Scientific Maybridge RH01751DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 112905-95-0
Formula molecolare C8H12ClN
Molecular Weight (g/mol) 157.641
InChI Key BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile
PubChem CID 2794920
IUPAC Name 1-(chloromethyl)cyclohexane-1-carbonitrile
SMILES C1CCC(CC1)(CCl)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 157.64
Percent Purity 95%