Learn More
1-Chloropentane, 98%
Codice prodotto. 11446426
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11446426
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24733.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-59-9
Formula molecolare C5H11Cl
Molecular Weight (g/mol) 106.59
Numero MDL MFCD00001015
InChI Key SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
IUPAC Name 1-chloropentane
SMILES CCCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloropentane
Punto di fusione -99°C
Densità 0.881
Punti di ebollizione 106°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 3°C (37°F)
Odore Sweet
Formula lineare CH3(CH2)4Cl
Indice di rifrazione 1.4125
Quantità 1000 g
Numero UN UN1107
Indice di Merck 14,606
Peso formulazione 106.6
Percent Purity 98%