Learn More
1-Chloropropane, 99%
Codice prodotto. 10244470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
Codice prodotto. 10244470
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 540-54-5 | C3H7Cl | 78.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-54-5
Formula molecolare C3H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 78.54
Numero MDL MFCD00000995
InChI Key SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propyl chloride, propane, 1-chloro, n-propyl chloride, chloropropane, unii-tuv7462nwk, 1-chloro-propane, tuv7462nwk, n-propylchloride, propane, chloro, 1-chloropropyl
PubChem CID 10899
IUPAC Name 1-chloropropane
SMILES CCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-chloropropane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -123°C
Colore Colorless
Densità 0.8920g/mL
Punti di ebollizione 46°C to 47°C
Punto d'infiammabilità -18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2Cl
Indice di rifrazione 1.3870 to 1.389
Quantità 5 mL
Beilstein 01, 104
Indice di Merck 15, 7960
Gravità specifica 0.892
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 78.54
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloropropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.