Learn More
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Descrizione
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 112811-71-9 |
| Nomi componenti o analita | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H15 F2 N O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-, ethyl ester, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate, Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H15F2NO4/c1-3-23-16(21)10-7-19(8-4-5-8)13-9(14(10)20)6-11(17)12(18)15(13)22-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OC)c(F)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC Name | ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Vedi altri risultati |