Learn More
1-Ethoxy-2-propanol, 95%
Codice prodotto. 10763241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 10763241
Marca: Thermo Scientific Acros 259050010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1569-02-4 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1569-02-4
Formula molecolare C5H12O2
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00067050
InChI Key JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
PubChem CID 15287
IUPAC Name 1-ethoxypropan-2-ol
SMILES CCOCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethoxy-2-propanol
Punto di fusione -100°C
Colore Colorless
Densità 0.8970g/mL
Punti di ebollizione 132°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C2H5OCH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.409
Quantità 1 L
Gravità specifica 0.897
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Viscosità 2 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 104.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Ethoxy-2-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.