Learn More
1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 98%
Codice prodotto. 11410388
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11410388
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24548.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2687-91-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2687-91-4
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00003199
InChI Key ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 17595
IUPAC Name 1-ethylpyrrolidin-2-one
SMILES CCN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Densità 0.992
Punti di ebollizione 96°C to 98°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Indice di rifrazione 1.465
Quantità 100 g
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 98%