Learn More
1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 98%
Codice prodotto. 10081930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10081930 25 g Bottiglia in vetro 25g
10513531 100 g Bottiglia in vetro 100g
10658244 500 g Bottiglia in vetro 500g
3 options
Codice prodotto. 10081930
Marca: Thermo Scientific Acros 163930250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2687-91-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2687-91-4
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00003199
InChI Key ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 17595
IUPAC Name 1-ethylpyrrolidin-2-one
SMILES CCN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -75.0°C
Densità 0.9980g/mL
Punti di ebollizione 212.5°C
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.4670
Quantità 25 g
Fieser 09,220
Gravità specifica 0.998
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Viscosità 2.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.