Learn More
1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -75.0°C |
| Densità | 0.9980g/mL |
| Punti di ebollizione | 212.5°C |
| Punto d'infiammabilità | 91°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu