Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, 98+%
Codice prodotto. 11456620
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11456620
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27651.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
Used in cellulose processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used in cellulose processing.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, water, moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65039-09-0
Formula molecolare C6H11ClN2
Molecular Weight (g/mol) 146.62
Numero MDL MFCD00074843
InChI Key BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
SMILES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Punto di fusione 77°C to 80°C
Punto d'infiammabilità 186°C (367°F)
Quantità 5 g
Sensibilità Very Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
Peso formulazione 146.62
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride