Learn More
1-Ethynylpyrene, 96%
Codice prodotto. 11383996
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11383996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17227.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 34993-56-1 | C18H10 | 226.28 g/mol
1-Ethynylpyrene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Ethynylpyrene is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in chloroform, dichloromethane and toluene. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34993-56-1
Formula molecolare C18H10
Molecular Weight (g/mol) 226.28
Numero MDL MFCD02093933
InChI Key VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
PubChem CID 154905
IUPAC Name 1-ethynylpyrene
SMILES C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethynylpyrene
Punto di fusione 113°C to 116°C
Quantità 1 g
Beilstein 2365008
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,dichloromethane and toluene. Insoluble in water.
Peso formulazione 226.28
Percent Purity 96%