Learn More
1-Heptane Sulfonic Acid, Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073049 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10315850
Marca: Fisher Chemical H/0168/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-Heptane Sulfonic Acid, Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical, Quantity: 100g, Packaging: Plastic powder jar, CAS: 22767-50-6, White, Melting Point: 300 deg.C, Molecular Formula: C7H15NaO3S, Molecular Weight: 202.244
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22767-50-6
Formula molecolare C7H15NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 202.244
Numero MDL 7543
InChI Key REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC Name sodium;heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 300°C
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
Peso formulazione 202.25g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.