Learn More
1-Hexanol, 99%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
1-Hexanol is used as a precursor to plasticizers, chemical intermediate for pharmaceuticals, perfume esters and antiseptics. Further, it serves as a perturbing agent on actomyosin adenosine triphosphatease. In addition to this, it is used to modulate the function of actomyosin motor.
Solubility
Miscible with ethanol, acetone, chloroform, ether, benzene. Slightly miscible with carbon tetrachloride and water.
Notes
Incompatible with strong acids, acid chlorides, acid anhydrides and strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Hexanol |
| Punto di fusione | °C to 52°C |
| Densità | 0.814 g/mL |
| Punti di ebollizione | 157°C |
| Punto d'infiammabilità | 60°C (140°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | CH3(CH2)5OH |
| Indice di rifrazione | 1.418 |
| Quantità | 500 mL |
| Numero UN | UN2282 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Hexanol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-hexanol