Learn More
1-Hexyn-3-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11312487
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11312487
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11549.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-31-7
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00014408
InChI Key LTFTWJYRQNTCHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexyn-3-ol, propylethinylcarbinol, 1-hexyne-3-ol, 3-hydroxy-1-hexyne, 1-propylpropargyl alcohol, 1-hexine-3-ol, acmc-2098fm, dsstox_cid_30088, dsstox_gsid_51536, 4-01-00-02234 beilstein handbook reference
PubChem CID 7746
IUPAC Name hex-1-yn-3-ol
SMILES CCCC(C#C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexyn-3-ol
Densità 0.872
Punti di ebollizione 142°C to 143°C
Punto d'infiammabilità 47°C (116°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.435
Quantità 25 g
Numero UN UN2929
Beilstein 1739419
Peso formulazione 98.15
Percent Purity 97%