Learn More
1-Hydroxyisoquinoline, 97%
Codice prodotto. 11432240
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11432240
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H29124.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 491-30-5
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.161
Numero MDL MFCD00006899
InChI Key VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
PubChem CID 10284
ChEBI CHEBI:18350
IUPAC Name 2H-isoquinolin-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hydroxyisoquinoline
Punto di fusione 212°C to 215°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 97%