Learn More
1-Hydroxypyrene, 99+%
Codice prodotto. 10286380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
Codice prodotto. 10286380
Marca: Thermo Scientific Acros 232272500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5315-79-7 | C16H10O | 218.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5315-79-7
Formula molecolare C16H10O
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Numero MDL MFCD00044543
InChI Key BIJNHUAPTJVVNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hydroxypyrene, 1-pyrenol, 3-hydroxypyrene, pyrenol, unii-n2h6o5v707, hydroxypyrene, 1-hydroxy-pyrene, 3-pyrenol, 1-pyrenol 8ci
PubChem CID 21387
ChEBI CHEBI:34093
IUPAC Name pyren-1-ol
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hydroxypyrene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 176°C to 178°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 218.25
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder or Fine Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hydroxypyrene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.