Learn More
1-Iodoheptane, 98%, stab. with copper
Codice prodotto. 11389829
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11389829
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24206.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4282-40-0 | C7H15I | 226.101 g/mol
1-Iodoheptane is used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Iodoheptane is used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool dry conditions in well sealed containers. It is sensitive to light. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4282-40-0
Formula molecolare C7H15I
Molecular Weight (g/mol) 226.101
Numero MDL MFCD00001104
InChI Key LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptyl iodide, n-heptyl iodide, heptane, 1-iodo, iodoheptane, n-heptyliodide, iodo heptane, 1-iodanylheptane, 1-iodomeptane, 1-iodo heptane, 1-iodo-heptane
PubChem CID 20274
IUPAC Name 1-iodoheptane
SMILES CCCCCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodoheptane
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione -48°C
Densità 1.379
Punti di ebollizione 203°C to 205°C
Punto d'infiammabilità 78°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 50 g
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 226.1
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodoheptane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Iodoheptane