Learn More
1-Iodonaphthalene, 97.5%
Codice prodotto. 10360304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 10360304
Marca: Thermo Scientific Acros 218420500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-14-2
Formula molecolare C10H7I
Molecular Weight (g/mol) 254.07
Numero MDL MFCD00003876
InChI Key NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
PubChem CID 7004
IUPAC Name 1-iodonaphthalene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodonaphthalene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.7400g/mL
Punti di ebollizione 302.0°C to 305.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7I
Indice di rifrazione 1.6980 to 1.7040
Quantità 50 mL
Beilstein 05, 550
Gravità specifica 1.74
Peso formulazione 254.07
Percent Purity 97.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodonaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.