Learn More
1-Iodooctane, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10361251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10361251
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-27-6
Formula molecolare C8H17I
Molecular Weight (g/mol) 240.13
InChI Key UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
PubChem CID 12380
IUPAC Name 1-iodooctane
SMILES CCCCCCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodooctane
Nota nome Stabilized
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -46°C to 45°C
Colore Colorless to Amber
Densità 1.3300g/mL
Punti di ebollizione 225.0°C to 226.0°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7I
Indice di rifrazione 1.4878
Quantità 100 g
Beilstein 01,16
Gravità specifica 1.33
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 240.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodooctane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.