Learn More
1-Isopropyl-4-piperidone, 99%
Codice prodotto. 11430373
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11430373
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11480.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5355-68-0 | C8H15NO | 141.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5355-68-0
Formula molecolare C8H15NO
Molecular Weight (g/mol) 141.214
Numero MDL MFCD00038035
InChI Key CCDBCHAQIXKJCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-isopropyl-4-piperidone, 1-isopropylpiperidin-4-one, n-isopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-1-methylethyl, 1-isopropyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-isopropyl, 1-propan-2-yl piperidin-4-one, 1-1'-methylethyl-4-piperidone, 1-methylethyl piperidin-4-one
PubChem CID 79313
IUPAC Name 1-propan-2-ylpiperidin-4-one
SMILES CC(C)N1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Isopropyl-4-piperidone
Densità 0.95
Punti di ebollizione 100°C to 101°C (27 mmHg)
Indice di rifrazione 1.4655
Quantità 10 g
Beilstein 107857
Peso formulazione 141.22
Percent Purity 99%