Learn More
Wheaton™ 1 μL Inoculation Loop
Codice prodotto. 16425009
Click to view available options
Size:
Short
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 6000
Codice prodotto. 16425009
Marca: Wheaton™ 711305
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inoculation loop calibrated to deliver a known volume of fluid sample to enable accurate microbiological analysis.
  • Meets quantitative standards for management of microbiological samples
  • For accurate liquid transfer and plating
  • Calibrated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Volume 1 μL
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Size Short
Colore Clear
Quantità 6000
Tipo di imballaggio Packaged in peel pouch
Calibrato Yes