Learn More
1-Methyl-1-cyclohexene, 96%
Codice prodotto. 11328116
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11328116
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15014.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 591-49-1 | C7H12 | 96.173 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-49-1
Formula molecolare C7H12
Molecular Weight (g/mol) 96.173
Numero MDL MFCD00001548
InChI Key CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
IUPAC Name 1-methylcyclohexene
SMILES CC1=CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1-cyclohexene
Densità 0.81
Punti di ebollizione 108°C to 112°C
Punto d'infiammabilità −1°C (30°F)
Indice di rifrazione 1.45
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1304483
Peso formulazione 96.17
Percent Purity 96%