Learn More
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10021034
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10021034
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC03613DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 486414-83-9
Formula molecolare C5H9N3
Molecular Weight (g/mol) 111.15
Numero MDL MFCD06411536
InChI Key YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795114
IUPAC Name (1-methylimidazol-4-yl)methanamine
SMILES CN1C=NC(CN)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
Peso formulazione 111.15
Percent Purity 95%