Learn More
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4509860
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10423312
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC03613CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 486414-83-9
Formula molecolare C5H9N3
Molecular Weight (g/mol) 111.15
Numero MDL MFCD06411536
InChI Key YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795114
IUPAC Name (1-methylimidazol-4-yl)methanamine
SMILES CN1C=NC(CN)=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
Peso formulazione 111.15
Percent Purity 95%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.