Learn More
1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2695254
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10140642
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC23627CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 23585-00-4
Formula molecolare C5H8N4O
Molecular Weight (g/mol) 140.15
Numero MDL MFCD03659706
InChI Key CFIAOJVURKEWPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, hydrazide, 1-methyl-5-imidazoliecarboxylic hydrazide, 1-methylimidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide #, 5-hydrazinocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole, imidazole-1-methyl-5-carboxylic acid, hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid,1-methyl-,hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, hydrazide 9ci
PubChem CID 468661
IUPAC Name 3-methylimidazole-4-carbohydrazide
SMILES CN1C=NC=C1C(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 140.15
Percent Purity 97%