Learn More
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10633635
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10633635
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC41401CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 186129-25-9
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.187
Numero MDL MFCD03839859
InChI Key UHQAIJFIXCOBCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-carboxylicacid, 5-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-5-carboxylicacid,1-methyl, n-methylindol-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylicacid, methyl 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-indol-5-carboxylic acid
PubChem CID 7015601
IUPAC Name 1-methylindole-5-carboxylic acid
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 95%