Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10226753
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10226753
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC48301DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 25016-20-0
Formula molecolare C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Numero MDL MFCD00464254
InChI Key YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
IUPAC Name 1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 95%