Learn More
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10265624
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10265624
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC70901DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 116855-09-5
Formula molecolare C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.163
Numero MDL MFCD11109332
InChI Key WEZYUZRHWLFJDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid,1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methyl, acmc-1bnof, 1-methyl-3-pyrazolo 3,4-b pyridinecarboxylic acid, 1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 14140175
IUPAC Name 1-methylpyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 97%