Learn More
(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10049131
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10049131
Marca: Thermo Scientific CC02713DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 69807-81-4
Formula molecolare C6H10N2
Molecular Weight (g/mol) 110.16
Numero MDL MFCD02677708
InChI Key GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776207
IUPAC Name (1-methylpyrrol-2-yl)methanamine
SMILES CN1C=CC=C1CN
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine
Peso formulazione 110.16
Percent Purity 97%