Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinone, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
18 L
25 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
18L
1L
25L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| pH | 8.5 to 10 (at 100.00g/L 20°C) |
| Punto di fusione | -24°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.028g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 204°C (1013 hPa) |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 0.095 |
| Punto d'infiammabilità | 91°C (195.8°F) |
| Punto di combustione | 518°F |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: N-Methyl-2-pyrrolidone